主要文件
MABF148A
Sigma-Aldrich
抗-Ly-6G(小鼠),FITC,克隆RB6-8C5抗体
clone RB6-8C5, from rat, FITC conjugate
别名:
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rat
品質等級
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
RB6-8C5, monoclonal
物種活性
mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
flow cytometry: suitable
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Ly6G(546644)
一般說明
RB6-8C5抗体与小鼠Ly-6G(通常称为Gr-1)结合,后者是GPI锚定的细胞表面蛋白Ly-6超家族的成员,在细胞信号传导和细胞粘附中起作用。Gr-1在髓系谱系中细胞的发育和成熟过程中差异表达,并且在单核细胞、巨噬细胞、粒细胞和外周中性粒细胞上以不同阶段和水平表达。 在小鼠中,RB6-8C5抗体通常与巨噬细胞标记抗体M1/70(抗CD11b)结合使用,用于单核细胞、巨噬细胞和粒细胞的表型分析。注意:据报道,RB6-8C5抗体在表达该抗原的细胞上与Ly-6C发生交叉反应(Fleming et al. 1993.J. Immunol. 151:2399-2408 and Sasmono et al. 2007.J. Leukoc.Biol. 82: 111-123),并已在文献中引用用于鉴定Ly-6G/Ly-6C。其他报道表明,该抗体对Ly-6G具有特异性,对Ly-6C没有交叉反应性(Nagendra S. and Schlueter AJ.2003.Cytometry A, 58(2): 195-200。
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究子类别
免疫球蛋白 & 免疫学
研究类别
炎症 & 免疫学
该大鼠单克隆抗Ly-6G抗体(小鼠),FITC,克隆RB6-8C5,目录号MABF1482经验证可用于流式细胞术检测Ly-6G。
品質
通过亲和层析从组织培养上清液中纯化该单克隆抗体。将纯化的抗体在最佳条件下偶联,并从制备物中除去未反应的染料。
流式细胞术分析:一个代表性批次以0.5 μg在100万个C57Bl/6骨髓细胞中检测到Ly-6G。
外觀
分子排阻色谱法纯化
纯化的大鼠单克隆抗体,含有10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.09% NaN3、0.1%明胶,pH7.2。
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
注意:建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。