主要文件
MABE446
Sigma-Aldrich
抗组蛋白H1°抗体(克隆34)
clone 34, from mouse
别名:
Histone H1.0, Histone H1(0), Histone H1°
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
34, monoclonal
种属反应性
mouse, bovine, Xenopus, human, rat
种属反应性(根据同源性预测)
ox (immunogen homology)
技术
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... H1F0(3005)
一般描述
组蛋白是高度保守的蛋白质,可作为将核DNA组织成染色质的结构支架。H2A,H2B,H3和H4这四个核心组蛋白组装成一个八聚体(每个分子2个分子)。随后,146个碱基对的DNA被包裹在八聚体周围,形成核小体。连接组蛋白(linker histone)H1与核小体之间的连接DNA(linker DNA)相互作用,并在染色质压实形成30nm染色质纤维和高级结构(higher order structure)中起一定作用。
特异性
该抗体可识别组蛋白H1°。
免疫原
对应于Ox 肝脏组蛋白H1°的重组蛋白。
应用
抗组蛋白H1抗体(克隆34)是一种高度特异性的小鼠单克隆抗体,靶向组蛋白H1,&已在蛋白质印迹、ICC、IHC&流式细胞术中进行了检验。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次在非洲爪蟾(Xenopus )胚胎组织裂解液中检测到组蛋白H1°(Seigneurin, D., et al. (1995).Int J Dev Biol. 39(4):597-603.; Fu, G., et al. (2003).Biol Reprod.68(5):1569-1576.)。
免疫组化分析:一个来自独立实验室的代表性批次在非洲爪蟾未受精的卵子和早期胚胎中检测到组蛋白H1°(Fu, G., et al. (2003).Biol Reprod.68(5):1569-1576.; Adenot, P. G., et al. (2000).J Cell Sci. 113(Pt 16):2897-2907.)。
免疫组织化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在非洲爪蟾胚胎组织中检测到组蛋白H1°(Grunwald, D., et al. (1995).Exp Cell Res. 218(2):586-595.)。
流式细胞术分析:一个来自独立实验室的代表性批次在 FC 中检测到组蛋白H1°(Grunwald, D., et al. (1999).Methods Mol Biol. 119:443-454.)。
质量
通过蛋白质印迹对Jurkat细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在10 µg Jurkat细胞裂解物中检测到组蛋白H1°。
目标描述
观测分子量〜30 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外形
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
Jurkat细胞裂解液
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Yuqi Gui et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 224-224 (2024-05-21)
Synaptic loss is an early event in the penumbra area after an ischemic stroke. Promoting synaptic preservation in this area would likely improve functional neurological recovery. We aimed to detect proteins involved in endogenous protection mechanisms of synapses in the