生物源
Escherichia coli
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
dot blot: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
抗单和多ADP-核糖结合试剂是一种与兔Fc标记融合的带有His标记的重组蛋白,在大肠杆菌Rosetta(DE3)pLysS菌株中表达并纯化(目录号70956)。它可用于以类似于基于抗体的蛋白质印迹和斑点印迹分析的方式检测膜上的多ADP和单ADP核糖基化蛋白的亲和力。兔Fc标记允许可视化与偶联的抗兔二抗的结合。Fc标记还允许将抗ADP-核糖结合试剂捕获在蛋白A树脂上,以进行亲和力下拉应用。
特異性
该试剂与单ADP和多ADP核糖基化蛋白结合。
應用
抗单和多聚ADP-核糖结合试剂,目录号MABE1075是一种靶向单ADP和多ADP核糖基化蛋白的试剂,已在斑点印迹和蛋白质印迹中进行了检验。
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:0.4 µg/mL的代表性批次检测到单ADP和多ADP核糖基化蛋白。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到单ADP-核糖基化蛋白和多ADP-核糖基化蛋白。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到单ADP和多ADP核糖基化蛋白(由University of Texas Southwestern Medical Center的Lee Kraus提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到单核糖基化和多核糖基化蛋白。(由University of Texas Southwestern Medical Center的Lee Kraus提供)。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到单ADP-核糖基化蛋白和多ADP-核糖基化蛋白。
斑点印迹分析:一个代表性批次检测到单ADP和多ADP核糖基化蛋白(由University of Texas Southwestern Medical Center的Lee Kraus提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性批次检测到单核糖基化和多核糖基化蛋白。(由University of Texas Southwestern Medical Center的Lee Kraus提供)。
品質
通过凝胶电泳评估。
凝胶电泳分析:在凝胶电泳上分析0.5 µg该结合试剂以检验纯度。
凝胶电泳分析:在凝胶电泳上分析0.5 µg该结合试剂以检验纯度。
標靶描述
取决于靶蛋白和ADP-核糖基化程度的变量。
外觀
固定化金属亲和层析(IMAC)
形式:纯化
纯化的大肠杆菌重组单克隆结合试剂,溶于含10 mM Tris pH 7.5、0.2 M NaCl、10 mM咪唑、1 mM PMSF、1 mM巯基乙醇(不含防腐剂和10%甘油)的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起在-80°C可稳定保存1年。处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-80°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Acta pharmaceutica Sinica. B, 11(5), 1261-1273 (2021-06-08)
Neointimal hyperplasia after vascular injury is a representative complication of restenosis. Endoplasmic reticulum (ER) stress-induced unfolded protein response (UPR) is involved in the pathogenesis of vascular intimal hyperplasia. PARP16, a member of the poly(ADP-ribose) polymerases family, is correlated with the
Journal of virology, 95(3) (2020-11-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and other SARS-related CoVs encode 3 tandem macrodomains within nonstructural protein 3 (nsp3). The first macrodomain, Mac1, is conserved throughout CoVs and binds to and hydrolyzes mono-ADP-ribose (MAR) from target proteins. Mac1 likely
Biochemistry, 56(48), 6305-6316 (2017-10-21)
ADP-ribosylation is an enzyme-catalyzed post-translational modification of proteins in which the ADP-ribose (ADPR) moiety of NAD+ is transferred to a specific amino acid in a substrate protein. The biological functions of ADP-ribosylation are numerous and diverse, ranging from normal physiology