文件
MABC531
Sigma-Aldrich
抗生长激素/GH1抗体(克隆1H1.1)
clone 1H1.1, from mouse
别名:
Somatotropin, Growth hormone, GH, GH-N, Growth hormone 1, Pituitary growth hormone, -Somatotropin/GH1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1H1.1, monoclonal
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GH1(2688)
一般說明
生长激素(UniProt P01024;也称为GH、GH-N1、生长激素1、hGH-N、垂体生长激素)由人的GH1(也称为GH、 GHN、IGHD1B)基因(基因ID 8856)编码。生长激素是一种肽激素 ,通过诱导肝脏和其它组织中IGF-1的分泌,在生长控制中起重要作用。它刺激成肌细胞分化和增殖,以及肌肉和其它组织中的氨基酸摄取和蛋白质合成。肢端肥大症是一种罕见的内分沁综合征,由分泌GH的垂体腺瘤引起。在罕见情况下肢端肥大症也可能与下丘脑或异位GH释放、产激素肿瘤有关。
特異性
预期与亚型1、3和4反应。与亚型2和5的反应性尚未得到测试。
免疫原
对应于人生长激素/GH1的带有GST标记的重组蛋白。
應用
抗生长激素/GH1抗体(克隆1H1.1)是针对生长激素/GH1的抗体,用于蛋白质印迹。
研究子类别
凋亡-附加
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹对人垂体组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL的该抗体在10 µg人垂体组织裂解物中检测到生长激素/GH1。
標靶描述
观测值〜25 kDa。该蛋白具有~20-25 kDa的多个亚型。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ抗体,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1