無性繁殖
9A1.1, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BECN1(8678)
相关类别
一般說明
Beclin-1(BECN1)基因编码一个 60 kDa 的卷曲螺旋蛋白,该蛋白与原型凋亡抑制因子 Bcl-2相互作用(1)。Beclin-1 促进 agp6/vps30 靶向缺失的自噬缺陷型酵母菌发生自噬,也促进人 MCF7 乳腺癌细胞发生自噬。Beclin-1 在 MCF7 细胞中的自噬促进活性与 MCF7 细胞增殖的抑制、体外克隆性和肿瘤发生有关,并且人们发现其可减轻帕金森′氏症和路易体病的 α-Synuclein 模型的神经退行性病变。内源性 Beclin-1 蛋白在人乳腺上皮癌细胞系和组织中通常表达水平较低,但在正常乳腺上皮细胞中普遍表达水平较高(2)。研究还表明,Beclin 1 含有富含亮氨酸的核输出信号基序,从而增加了其自噬和/或肿瘤抑制功能可能需要受调节的、依赖 CRM1 的核质转运的可能性(3)。
免疫原
GST 标记的重组蛋白,对应于人 Beclin-1。
應用
免疫组化分析:来自代表性批次以 1:1,000 的稀释度在人大肠腺癌组织中检测到 Beclin-1。
流式细胞分析: 1 µg 代表批次的抗体 在 HeLa 细胞中检测到 Beclin-1。
流式细胞分析: 1 µg 代表批次的抗体 在 HeLa 细胞中检测到 Beclin-1。
抗 Beclin-1 抗体,克隆 9A1.1 检测 Beclin-1 的水平,&经发布 & 验证可用于蛋白质印迹、IHC(P)、流式细胞术。
研究子类别细胞
凋亡 - 其他
凋亡 - 其他
研究类别
凋亡 & 癌症
凋亡 & 癌症
品質
通过蛋白质印迹对 Raji 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg Raji 细胞裂解液中检测到 Beclin-1。
蛋白质印迹分析:0.5 µg/mL 的该抗体在 10 µg Raji 细胞裂解液中检测到 Beclin-1。
標靶描述
观测值~54 kDa
聯結
替代:MABN16
外觀
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠单克隆 IgG2aκ。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
Raji 细胞裂解液
Raji 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
Frontiers in aging neuroscience, 9, 277-277 (2017-09-16)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by a progressive cognitive decline and believed to be driven by the self-aggregation of amyloid-β (Aβ) peptide into oligomers and fibrils that accumulate as senile plaques. It is widely accepted that microglia-mediated inflammation is a
商品
Autophagy is a regulated process involved in cell growth, development, and recycling of cytoplasmic components in cells.