克隆
11B5.1, monoclonal
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... BCL2L12(83596)
一般描述
Bcl-2 样蛋白 12(UniProt Q9HB09;也称为 Bcl-2 相关的富含脯氨酸的蛋白 Bcl2-L-12)由人中的 BCL2L12(也称为 BPR)基因(基因 ID 83596)编码。Bcl-2 家族蛋白在细胞死亡信号传导中具有促凋亡或抗凋亡作用。BCL-2 家族成员通过序列和结构同源性的区域相关。该促活成员包含四个 BCL-2 同源区域(BH1 BH4),而仅 BH3 成员仅包含 BH3 两亲性螺旋,介导它们与多结构域 BCL-2 家族成员的沟相互作用。Bcl2-L-12 是一种抗凋亡蛋白,与其他 Bcl2 家族成员的氨基酸相似性较低。 它包含一个 BH2(aa311-322)结构域和一个 BH3 样结构域(aa192-220),它们介导其与 Bcl2 和 Bcl-xL 的相互作用。据报道,与表达野生型 Bcl2-L-12 的细胞相比,U87MG 细胞系中外源表达具有 Leu213 或 Leu217 突变的 Bcl2-L-12 导致 PARP 裂解、caspase-3 和细胞色素 c 释放的重新激活。
特异性
克隆 11B5.1 靶向 UniProt(Q9HB09)报告的人 BCL2L12 的拼接异构体 1&3 中存在,但异构体 2 中不存在的内部表位。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 BCL2L12 内部片段。
应用
使用该小鼠单克隆抗 BCL2L12(克隆 11B5.1 抗体,货号 MABC1022,经过验证可用于免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹)检测 Bcl2L12。。
免疫组化分析:一个代表批次以 1:50 的稀释度在人胰腺、骨骼肌和扁桃体组织切片中检测到 BCL2L12。
研究类别
凋亡 & 癌症
凋亡 & 癌症
质量
通过蛋白质印迹法对 PC3 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:2,000 的稀释度在 10 µg PC3 人前列腺癌细胞裂解液中检测到 BCL2L12。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:2,000 的稀释度在 10 µg PC3 人前列腺癌细胞裂解液中检测到 BCL2L12。
目标描述
观测值〜37 kDa。计算得出的分子量:36.82/36.67 kDa(异构体 1/2)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的小鼠 IgG1。
形式:纯化的
蛋白 G 纯化。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1