文件
MAB837
Sigma-Aldrich
抗-乳头瘤病毒抗体,1、6、11、16、18、31,克隆1H8
clone 1H8, Chemicon®, from mouse
别名:
HPV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1H8, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
特異性
人乳头瘤病毒蛋白 - HPV-1、HPV-6、HPV-11、HPV-16、HPV-18和HPV-31。
免疫原
SDS破坏的牛乳头瘤病毒1型。
表位:1、6、11、16、18、31
應用
免疫组织化学
ELISA
蛋白质印迹法
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗乳头瘤病毒抗体,1、6、11、16、18、31,克隆1H8是用于ELISA、WB、IH的抗乳头瘤病毒抗体。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
液体形式,溶于0.02 M PB 0.25 M NaCl和0.1%叠氮化钠(pH 7.6)中
儲存和穩定性
维持在2-8°C。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Maturation of papillomavirus capsids.
Buck, CB; Thompson, CD; Pang, YY; Lowy, DR; Schiller, JT
Journal of virology null
Anna Yemelyanova et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 26(2), 268-274 (2012-09-22)
While cervical cancer screening relies on cervical cytology and high-risk human papillomavirus (HPV) detection, the histologic diagnosis, and specifically lesion grade, is the main parameter that drives clinical management of screen-positive women. Morphologically diagnosed squamous intraepithelial lesions (SIL/CIN) regress spontaneously
Determinants of autoantibody induction by conjugated papillomavirus virus-like particles.
Bryce Chackerian, Petra Lenz, Douglas R Lowy, John T Schiller
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Neutralization of bovine papillomavirus by antibodies to L1 and L2 capsid proteins
Roden, R B, et al
Journal of virology, 68, 7570-7574 (1994)
Efficient intracellular assembly of papillomaviral vectors
Buck, Christopher B, et al
Journal of virology, 78, 751-757 (2004)