無性繁殖
10.1, monoclonal
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
mouse, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG3
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... IDO1(3620)
一般說明
吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)是一种负责将色氨酸转化为犬尿氨酸的酶。IDO在多种组织中表达,并且IDO可以被干扰素γ上调。IDO调节氨基酸色氨酸的水平,这对细胞生长至关重要,但也参与抑制免疫反应。IDO可能参与抑制对肿瘤的免疫反应,阻断IDO途径可能是免疫治疗的潜在靶标。
特異性
与吲哚胺2,3-双加氧酶(IDO)反应。注意IDO通常是响应各种刺激而表达的。良好的阳性对照是用IFN-γ刺激的HeLa细胞,{http://www.upstate.com/browse/productdetail.q.ProductID.e.05-840#}。
免疫原
人IDO的氨基酸78-184与GST融合。
應用
免疫组织化学:
该抗体的一个先前批次在轻度固定的组织上起作用。Triton X-100仅在封闭中处理,不使用一抗。建议高温抗原修复。
蛋白质印迹法:
可识别IFN-γ处理的人HeLa细胞系中的42-45kDa条带。小鼠IDO的印迹比人IDO小。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
该抗体的一个先前批次在轻度固定的组织上起作用。Triton X-100仅在封闭中处理,不使用一抗。建议高温抗原修复。
蛋白质印迹法:
可识别IFN-γ处理的人HeLa细胞系中的42-45kDa条带。小鼠IDO的印迹比人IDO小。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗吲哚胺2,3-双加氧酶抗体,克隆10.1是用于IH & WB的抗吲哚胺2的抗体。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
品質
通过蛋白质印迹法对未处理和IFNγ处理的HeLa裂解物进行常规评估。
蛋白质印迹法:
该批次以1:500稀释度在10 μg未处理和IFNγ处理的HeLa裂解物中检测到IDO。
蛋白质印迹法:
该批次以1:500稀释度在10 μg未处理和IFNγ处理的HeLa裂解物中检测到IDO。
標靶描述
42-45kDa
聯結
替代:AB5968
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG3,溶于含0.02 M磷酸盐、0.25 M NaCl、0.1% NaN3(pH 7.6)的缓冲液中。
纯化蛋白A
儲存和穩定性
自收到之日起以未稀释的等分试样形式,在2-8ºC可稳定保存6个月。
分析報告
对照
IFN-γ刺激人外周血淋巴细胞,HeLa裂解物。
IFN-γ刺激人外周血淋巴细胞,HeLa裂解物。
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
The Journal of clinical investigation, 125(10), 3766-3781 (2015-10-02)
The development of inhibitory antibodies to factor VIII (FVIII) is a major obstacle in using this clotting factor to treat individuals with hemophilia A. Patients with a congenital absence of FVIII do not develop central tolerance to FVIII, and therefore
Cancer science, 103(2), 155-160 (2011-11-24)
There is no specific marker to evaluate the immuno-suppressive status of cancer patients. Several markers, such as CD124, latency-associated peptide (LAP), arginase I, indole-amine-2,3-dioxygenase (IDO) and inducible nitric oxide synthase (iNOS), are known to be associated with immune suppression. However
PLoS pathogens, 9(7), e1003486-e1003486 (2013-07-16)
The ability to tolerate Candida albicans, a human commensal of the gastrointestinal tract and vagina, implicates that host defense mechanisms of resistance and tolerance cooperate to limit fungal burden and inflammation at the different body sites. We evaluated resistance and
Serum analysis of tryptophan catabolism pathway: correlation with Crohn's disease activity.
Inflammatory bowel diseases null
Blood, 109(7), 2871-2877 (2006-12-14)
Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is a novel immunosuppressive agent expressed in some subsets of normal and neoplastic cells, including acute myeloid leukemia (AML) cells. Here, we show that IDO expression correlates with increased circulating CD4+CD25+FOXP3+ T cells in patients with AML