抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2-2B, monoclonal
种属反应性
mouse, rat, vertebrates, human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgM
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NCAM1(4684)
一般描述
聚唾液酸(PSA)是一种长的线性均聚物,附着在神经细胞粘附分子(NCAM)上。它具有下调多种接触依赖性细胞相互作用的显著能力。据信该活性源于带电聚合物占据大的水合体积的能力,从而引起细胞–细胞接触的直接物理障碍。已显示PSA的调节表达可促进细胞相互作用的减少,从而为各种组织的结构变化创造允许的条件。
PSA的最广泛表达发生在早期发育过程中的前体细胞上,并在细胞分裂后促进这些细胞的迁移中起作用。在大多数情况下,PSA表达在迁移过程完成后会丢失。但是,神经元的轴突通常在轴突寻路过程中保留PSA以适当地束缚、发芽和分支。
PSA的最广泛表达发生在早期发育过程中的前体细胞上,并在细胞分裂后促进这些细胞的迁移中起作用。在大多数情况下,PSA表达在迁移过程完成后会丢失。但是,神经元的轴突通常在轴突寻路过程中保留PSA以适当地束缚、发芽和分支。
特异性
与α2-8连接的神经氨酸(NeuAc-alpha 2-8)n和n > 10反应。这种聚合物通常被称为聚唾液酸(PSA)。在脊椎动物中,PSA与神经细胞粘附分子(NCAM,CD56)连接,在细菌中,PSA与脑膜炎球菌菌株B组的荚膜相关。
该单克隆抗体对所有表达PSA-NCAM的物种(包括小鼠)均有效。
免疫原
B组活脑膜炎球菌(菌株355)。
应用
使用该抗聚唾液酸-NCAM抗体,克隆2-2B检测聚唾液酸-NCAM,该抗体经验证可用于IC、IH、RIA&WB,产品引用超过30次。
蛋白质印迹: 一个先前批次以1:500-1:1,000浓度被用于WBC。
免疫细胞/组织化学:该抗体的一个先前批次以1:200-1:400稀释度对活细胞和固定细胞、冷冻或用任何类型的固定剂固定的组织切片起作用。(Rougon等,1986;Theodosis等,1991,1999)。不建议将抗体用于石蜡包埋的组织,因为它会产生可变的结果。
放射免疫分析(RIA):
该抗体的一个先前批次被用于RIA。(Figarella-Branger et al.,1996)
细胞分选和细胞淘洗(Ben-Hur et al.,1998)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫细胞/组织化学:该抗体的一个先前批次以1:200-1:400稀释度对活细胞和固定细胞、冷冻或用任何类型的固定剂固定的组织切片起作用。(Rougon等,1986;Theodosis等,1991,1999)。不建议将抗体用于石蜡包埋的组织,因为它会产生可变的结果。
放射免疫分析(RIA):
该抗体的一个先前批次被用于RIA。(Figarella-Branger et al.,1996)
细胞分选和细胞淘洗(Ben-Hur et al.,1998)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
质量
通过免疫组织化学对海马进行常规评估。
免疫组织化学(石蜡)分析:
PSA-NCAM(目录号MAB5324)在人海马体上的代表性染色模式/形态。用EDTA pH 8预处理的组织,抗原修复。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection将抗体稀释至1:100。免疫反应性被视为神经元的质膜染色。
具有表位修复的最佳染色: 阿尔茨海默氏症’海马
免疫组织化学(石蜡)分析:
PSA-NCAM(目录号MAB5324)在人海马体上的代表性染色模式/形态。用EDTA pH 8预处理的组织,抗原修复。使用带有HRP-DAB的IHC-Select Detection将抗体稀释至1:100。免疫反应性被视为神经元的质膜染色。
具有表位修复的最佳染色: 阿尔茨海默氏症’海马
目标描述
150-300 kDa
外形
小鼠单克隆IgM,溶于含50%甘油的缓冲液中,不含防腐剂。
储存及稳定性
自接收之日起,未稀释的等分试样在-20ºC下可稳定保存1年。
处理建议:接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgM并影响产品性能。注释:冷冻箱温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:接收后,在取下盖子之前,离心小瓶并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgM并影响产品性能。注释:冷冻箱温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
阳性对照组织:幼鼠海马,人海马。
阳性对照组织:幼鼠海马,人海马。
其他说明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Polysialic acid expression is not necessary for motor neuron target selectivity.
Robinson, GA; Madison, RD
Muscle and Nerve null
Alzheimer's disease related markers, cellular toxicity and behavioral deficits induced six weeks after oligomeric amyloid-? peptide injection in rats.
Zussy, C; Brureau, A; Keller, E; Marchal, S; Blayo, C; Delair, B; Ixart, G; Maurice, T; Givalois, L
Testing null
Callum J C Parr et al.
Scientific reports, 6, 32532-32532 (2016-09-10)
The efficiency of pluripotent stem cell differentiation is highly variable, often resulting in heterogeneous populations that contain undifferentiated cells. Here we developed a sensitive, target-specific, and general method for removing undesired cells before transplantation. MicroRNA-302a-5p (miR-302a) is highly and specifically
Marie-Claude Bélanger et al.
PloS one, 6(9), e24874-e24874 (2011-10-01)
Polysialic acid (PSA) is a unique carbohydrate composed of a linear homopolymer of α-2,8 linked sialic acid, and is mainly attached to the fifth immunoglobulin-like domain of the neural cell adhesion molecule (NCAM) in vertebrate neural system. In the brain
Kazutoshi Takahashi et al.
Nature communications, 5, 3678-3678 (2014-04-25)
During mammalian embryonic development, the primitive streak initiates the differentiation of pluripotent epiblast cells into germ layers. Pluripotency can be reacquired in committed somatic cells using a combination of a handful of transcription factors, such as OCT3/4, SOX2, KLF4 and