文件
MAB4132
Sigma-Aldrich
抗BRCA1抗体,克隆BR64
clone BR64, Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
BR64, monoclonal
物種活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BRCA1(672)
特異性
乳腺癌敏感性基因 BRCA1 * 位于第 17 号染色​​体(在 q21 处),并且在大多数遗传性乳腺癌中均发生了突变。 编码区域内的突变发生在整个基因中,几乎没有明显的聚集。 大多数 BRCA1 突变会导致 BRCA1 基因产物缩短,从而需要氨基末端标记。 抗体 MAB4132 识别乳腺癌细胞系中 BRCA1 的全长和突变(缩短)形式。 它还可以识别瞬时转染的 Cos 细胞中过表达的蛋白质。 免疫沉淀后还可以看到大约 27 kDa 的单个交叉反应蛋白。 没有检测到其他交叉反应蛋白。
BRAC1 分子量为 220kDa。
* BRCA1 受美国专利 5,747,282、5,753,441 和 6,162,897 的保护。
免疫原
纯化的多肽,代表 BRCA1 基因产物氨基末端的 100 个氨基酸段。
應用
免疫沉淀
蛋白质印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗 BRCA1 抗体,克隆 BR64 是用于检测 BRCA1 的高质量小鼠单克隆抗体,&已在 IP & WB 中验证。
品質
经过测试
外觀
形式:纯化的
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Jing Yang et al.
International journal of biological sciences, 17(12), 3239-3254 (2021-08-24)
Breast cancer susceptibility gene 1 (BRCA1) encodes a tumor suppressor that is frequently mutated in familial breast and ovarian cancer patients. BRCA1 functions in multiple important cellular processes including DNA damage repair, cell cycle checkpoint activation, protein ubiquitination, chromatin remodeling