产品名称
抗谷氨酸脱羧酶抗体,65 kDa亚型,克隆GAD-6, clone GAD-6, Chemicon®, from mouse
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
GAD-6, monoclonal
种属反应性
rat, human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG2a
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GAD2(2572)
一般描述
谷氨酸脱羧酶(GAD; E.C.4.1.1.15)是负责将谷氨酸转化为γ-氨基丁酸(GABA)的一种酶,γ-氨基丁酸是大脑较高区域的主要抑制递质,在胰岛中被认为是一种旁分泌激素。GAD的两种分子形式(65 kDa和67 kDa,两种形式之间的氨基酸相似度为64%)是高度保守的,两种形式都在CNS、胰岛细胞、睾丸、输卵管和卵巢中表达。两种亚型在大鼠和小鼠的脑细胞质中区域分布(Sheikh,S. et al. 1999)。GAD65是一种两亲性膜锚定蛋白(585a.a.),由人类10号染色体进行编码,负责囊泡GABA的产生。GAD67位于细胞质中(594个氨基酸),由2号染色体进行编码,其可能是导致大量细胞质GABA产生的原因。GAD的表达在大鼠脊髓神经发育过程中发生变化。GAD65在E13周围的连合轴突中瞬时表达,但在第二天被下调,而GAD67的表达主要在这些神经元的躯干中增加(Phelps,P. et al. 1999)。在成熟的大鼠胰腺中,GAD65和GAD67似乎存在差异定位,GAD65主要存在于含胰岛素的β细胞中,而GAD67存在于含胰高血糖素的(A)细胞中(Li,L. et al. 1995)。GAD67的表达似乎具有特别的可塑性,并且可以响应实验操作(例如神经元刺激或横切)或疾病进展以及诸如精神分裂症等突发疾病而发生变化(Volk et al.,2000)。 两种GAD亚型的共定位也显示出GAD65/GAD67分布的变化,这一变化与某些疾病状态(例如IDDM和SMS)相关。
特异性
识别在脑中识别的两种GAD亚型的低分子量亚型(Gottlieb,et al.,1986;Chang &Gottlieb,1988)。这种单克隆抗体可用于脑或胰腺的免疫组织化学定位。抗GAD也已用于在蛋白质印迹上标记纯化的GAD(Chang &Gottlieb,1988)。
免疫原
纯化的大鼠脑谷氨酸脱羧酶。
应用
免疫组化:(1μ g/ml*参见方案)
蛋白质印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
MAB351
免疫组化
的应用说明1)用含有1%多聚甲醛、0.34%L-赖氨酸和0.05%m-高碘酸盐(1%PLP)的100 mM磷酸盐缓冲液pH值7.4灌注大鼠。
2)在1%PLP中后固定大脑1-2小时。
3)将脑转移到含30%蔗糖的100 mM磷酸盐缓冲液中,在摇床平台上在+4°C下轻轻搅拌48-60小时。
4)用滑动式切片机,切取冰冻小脑30mm切片。切片后,将其收集在100 mM冷磷酸盐缓冲液小瓶中。
5)切片在含1.5%正常血清和0.2%Triton X-100的PBS中培养30分钟。
6)在摇床平台上,将切片与MAB351(在含有1.5%正常血清和0.2%Triton X-100的PBS中稀释1 μg/ml)在+4°C培养12-36小时。
7)在摇床平台上,用PBS冲洗切片8次,每次冲洗10-15分钟。
8)用标准二抗检测系统(PAP、ABC等)检测。
9)安装切片,脱水,涂盖玻片。
蛋白质印迹
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
MAB351
免疫组化
的应用说明1)用含有1%多聚甲醛、0.34%L-赖氨酸和0.05%m-高碘酸盐(1%PLP)的100 mM磷酸盐缓冲液pH值7.4灌注大鼠。
2)在1%PLP中后固定大脑1-2小时。
3)将脑转移到含30%蔗糖的100 mM磷酸盐缓冲液中,在摇床平台上在+4°C下轻轻搅拌48-60小时。
4)用滑动式切片机,切取冰冻小脑30mm切片。切片后,将其收集在100 mM冷磷酸盐缓冲液小瓶中。
5)切片在含1.5%正常血清和0.2%Triton X-100的PBS中培养30分钟。
6)在摇床平台上,将切片与MAB351(在含有1.5%正常血清和0.2%Triton X-100的PBS中稀释1 μg/ml)在+4°C培养12-36小时。
7)在摇床平台上,用PBS冲洗切片8次,每次冲洗10-15分钟。
8)用标准二抗检测系统(PAP、ABC等)检测。
9)安装切片,脱水,涂盖玻片。
抗-GAD抗体已发表65 kDa亚型,克隆GAD-6可检测谷氨酸脱羧酶&水平,&经验证可用于IH &WB。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
神经科学
目标描述
65kda
外形
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 从10 mM磷酸钾,70 mM氯化钠,pH值7.4、0.02%叠氮化钠中冻干。用100 μL无菌水(1 mg/mL)复溶。
纯化的蛋白 A
储存及稳定性
将冻干物料在-20°C保存12个月复溶后,以未稀释等分试样在-20°C可冷冻保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
分析说明
对照
大鼠脑组织
人脑裂解物
大鼠脑组织
人脑裂解物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Chemical phenotypes of P2X2 purinoreceptor immunoreactive cell bodies in the area postrema.
Mangano, C; Collden, G; Meister, B
Purinergic Signaling null
A Transgenic Mouse Line Expressing the Red Fluorescent Protein tdTomato in GABAergic Neurons.
Besser, S; Sicker, M; Marx, G; Winkler, U; Eulenburg, V; Hulsmann, S; Hirrlinger, J
Testing null
Differential distribution of diacylglycerol lipase-alpha and N-acylphosphatidylethanolamine-specific phospholipase d immunoreactivity in the superficial spinal dorsal horn of rats.
Hegyi, Z; Hollo, K; Kis, G; Mackie, K; Antal, M
Glia null
Richard Fairless et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(48), 12969-12981 (2008-11-28)
Two families of cell-adhesion molecules, predominantly presynaptic neurexins and postsynaptic neuroligins, are important for the formation and functioning of synapses in the brain, and mutations in several genes encoding these transmembrane proteins have been found in autism patients. However, very
Simon Allard et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(6), 2002-2012 (2012-02-11)
Cortical cholinergic atrophy plays a significant role in the cognitive loss seen with aging and in Alzheimer's disease (AD), but the mechanisms leading to it remain unresolved. Nerve growth factor (NGF) is the neurotrophin responsible for the phenotypic maintenance of