产品名称
抗亨廷顿蛋白抗体,a.a.181-810,克隆 1HU-4C8, ascites fluid, clone 1HU-4C8, Chemicon®
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
1HU-4C8, monoclonal
种属反应性
rat, rabbit
种属反应性(根据同源性预测)
mouse, human, hamster, monkey
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
一般描述
特异性
免疫原
应用
先前批次的1:500-1:5,000的稀释液被用于ELISA。
免疫组化:
将先前批次的1:500-1:5,000稀释液用于冷冻和微波炉处理的石蜡切片(人体组织)。
免疫细胞化学:
先前批次的1:500-1:5,000用于转染细胞。
免疫沉淀:
先前批次的1:500-1:5,000的稀释液被用于免疫沉淀。
蛋白质印迹:
1:500-1:5,000。应通过蛋白质印迹检测到大约350-400 kDa处迁移的条带(Nature Genetics 10:104-110.)。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
神经退行性疾病
神经科学
质量
蛋白质印迹分析:
该批次以1:1000的稀释度在10 μg大鼠脑裂解物中检测到亨廷顿蛋白。
目标描述
外形
储存及稳定性
使用建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析说明
正常人大脑皮层裂解物
其他说明
法律信息
免责声明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.