抗体形式
culture supernatant
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
DA2, monoclonal
种属反应性
mouse, bovine, rat, human, pig
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... NEFL(4747)
一般描述
神经丝是中间丝的一种,是支持轴突细胞质的细胞骨架的主要成分。 它们是轴突中最丰富的纤维成分,在平均值上的频率是轴突微管的3-10倍。 神经丝(直径10nm)由三个相互缠绕的原纤维构建而成,原纤维本身由单体蛋白质的两个四聚体原丝复合物组成。神经丝三联体蛋白(68/70、160和200 kDa)同时存在于中枢和外周神经系统中,通常是神经元特异性的。68/70 kDa NF-L蛋白可以自组装成丝状结构,但是160 kDa NF-M和200 kDa NF-H蛋白需要68/70 kDa NF-L蛋白的存在才能共同组装。 各种神经瘤,神经节神经瘤,神经节神经胶质瘤,神经节神经母细胞瘤和神经母细胞瘤的神经丝染色呈阳性。 尽管通常仅限于神经元,但已在副神经节瘤以及肾上腺和肾上腺外嗜铬细胞瘤中检测到神经丝。类癌,皮肤神经内分泌癌和肺燕麦细胞癌也表达神经丝。 有关更多神经丝的信息,请参见CHEMICON技术支持部分下的在线神经系统细胞类型特异性标志物图表。
特异性
识别神经丝三联体(NF-L)的低分子量(68-70 kDa)亚基,该表位不依赖磷酸盐。对人类和高等脊椎动物有反应。
免疫原
酶促去磷酸化的猪神经丝。
应用
免疫印迹和免疫组化(冷冻切片,在福尔马林固定石蜡包埋的材料上几乎没有反应性)。最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
MAB1615的免疫组化方案
该抗体已成功用于30 mm,自由漂浮,4%多聚甲醛固定的大鼠脑组织。 全部步骤在连续搅动下进行。 建议的方案如下。
1)在TBS(含或不含0.25%Triton)中清洗3 x 10分钟。
2)含3%血清的TBS中培养30分钟(与来自二抗的宿主相同)。
3)在含1%血清的TBS中适当稀释的一抗(与来自二抗的宿主相同)(含或不含0.25%Triton)在室温下培养2小时,然后在4°C下培养16小时。
4)在TBS中清洗3 x 10分钟。
5)用含1%血清的TBS中适当稀释的二抗培养(与来自二抗的宿主相同)。
6)在TBS中清洗3 x 10分钟。
7)TBS中的ABC Elite(1:200 Vector Labs)。
8)在TBS中清洗2 x 10分钟。
9)在磷酸盐缓冲液(无盐水)中清洗1 x 10分钟。
10)加入0.06%NiCl的DAB反应进行强化。
11)在PBS中清洗2 x 10分钟。
12)在磷酸盐缓冲液(无盐水)中清洗1 x 10分钟。
MAB1615的免疫组化方案
该抗体已成功用于30 mm,自由漂浮,4%多聚甲醛固定的大鼠脑组织。 全部步骤在连续搅动下进行。 建议的方案如下。
1)在TBS(含或不含0.25%Triton)中清洗3 x 10分钟。
2)含3%血清的TBS中培养30分钟(与来自二抗的宿主相同)。
3)在含1%血清的TBS中适当稀释的一抗(与来自二抗的宿主相同)(含或不含0.25%Triton)在室温下培养2小时,然后在4°C下培养16小时。
4)在TBS中清洗3 x 10分钟。
5)用含1%血清的TBS中适当稀释的二抗培养(与来自二抗的宿主相同)。
6)在TBS中清洗3 x 10分钟。
7)TBS中的ABC Elite(1:200 Vector Labs)。
8)在TBS中清洗2 x 10分钟。
9)在磷酸盐缓冲液(无盐水)中清洗1 x 10分钟。
10)加入0.06%NiCl的DAB反应进行强化。
11)在PBS中清洗2 x 10分钟。
12)在磷酸盐缓冲液(无盐水)中清洗1 x 10分钟。
研究子类别
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
神经丝&神经元代谢
神经&胶质标记物
研究类别
神经科学
神经科学
该抗神经丝70 kDa抗体(克隆DA2)经验证可用于WB、IC、IH检测70 kDa神经丝。|
联系
替代品:04-1112
外形
调理液。 不含防腐剂。
储存及稳定性
以未稀释的等分试样保存于-20°C下12个月。应避免反复冻融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
I E Kyrou et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 43(4), 408-414 (2012-01-31)
Heat shock protein 70 (Hsp70) is detected in substantial amounts in normal neurons and this basal content may protect a cell against harmful conditions without the need for additional synthesis. Herein, we investigate the potential protective role of these basal
Renata Novotny et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(18), 5084-5093 (2016-05-06)
The aggregation of amyloid-β peptide (Aβ) in brain is an early event and hallmark of Alzheimer's disease (AD). We combined the advantages of in vitro and in vivo approaches to study cerebral β-amyloidosis by establishing a long-term hippocampal slice culture
A ROCK Inhibitor Blocks the Inhibitory Effect of Chondroitin Sulfate Proteoglycan on Morphological Changes of Mesenchymal Stromal/Stem Cells into Neuron-Like Cells.
Lim, HS; Joe, YA
Biomolecules & Therapeutics null
Istvan Kovanecz et al.
The journal of sexual medicine, 9(11), 2814-2826 (2012-09-15)
Long-term daily administration of phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors in the rat prevents or reverses corporal veno-occlusive dysfunction (CVOD) and smooth muscle cell (CSMC) loss and fibrosis, in both aging and bilateral cavernosal nerve resection (BCNR) models for erectile dysfunction.
KSRP modulation of GAP-43 mRNA stability restricts axonal outgrowth in embryonic hippocampal neurons.
Bird, CW; Gardiner, AS; Bolognani, F; Tanner, DC; Chen, CY; Lin, WJ; Yoo, S; Twiss et al.
Testing null