主要文件
MAB1378
Sigma-Aldrich
抗整合素α 6抗体,克隆NKI-GoH3
clone NKI-GoH3, Chemicon®, from rat
别名:
CD49f
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rat
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
NKI-GoH3, monoclonal
种属反应性
human, mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ITGA6(3655)
一般描述
整联蛋白是介导细胞-细胞和细胞外基质粘连的二聚体跨膜蛋白家族。 整联蛋白转导的信号在许多生物学过程中起作用,包括细胞生长,分化,迁移和凋亡。整联蛋白家族由至少15个α和8个β亚基组成,其可以在细胞表面上形成超过20种不同的α-β非共价结合的二聚体组合。 全部α亚基彼此之间均具有某些同源性,β亚基也是如此。 两个亚基都有助于配体的结合。 整联蛋白α亚基在N-末端区域包含七个弱序列重复,这可能在配体结合中很重要,并且已预计可以协同折叠成具有七个β-折叠的单个β-螺旋桨域。 在正常组织中整联蛋白α-6/β-1是人血小板上层粘连蛋白的受体。整联蛋白α-6/β-4是上皮细胞中层粘连蛋白的受体,它在半桥粒中起关键的结构作用。 已经显示涉及上皮细胞的各种疾病状态与含有α6整联蛋白的异二聚体的改变有关。
特异性
针对120kDa CDw49f抗原(GP Ic或VLA-6α链),其可以与CD29抗原(GP 11a或VLAβ链)形成不同的复合物,产生在人血小板上表达的VLA-6(α-6β-1)复合物,或与β-4整联蛋白形成不同的复合物,产生在各种人上皮细胞上表达的α-6β-4复合物。 该单克隆抗体与血小板、巨核细胞、T淋巴细胞和普通急性淋巴细胞白血病(α-6β-1)反应。 在免疫组织学中,单克隆抗体与各种组织的上皮细胞、周围神经、微血管内皮细胞、胎盘细胞滋养层和合体滋养层发生反应。 血小板VL-6充当层粘连蛋白受体,血小板对层粘连蛋白的粘连被GoH3抑制。
免疫原
来自BALB/c小鼠的乳腺癌细胞。
应用
使用经验证可用于FC,IH的抗整联蛋白α6抗体(克隆NKI-GoH3)检测整联蛋白α6。
流式细胞术:1:10
冷冻组织切片的免疫组织学:1:25-1:50
免疫沉淀(Sonnenberg,et al.1990)
层粘连蛋白结合抑制:40μg/ml。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
整联蛋白
研究类别
细胞结构
外形
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
储存及稳定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可保存 1 年为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析说明
对照
人肠道组织
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Kaelyn D Sumigray et al.
Developmental cell, 45(2), 183-197 (2018-04-25)
The adult mammalian intestine is composed of two connected structures, the absorptive villi and the crypts, which house progenitor cells. Mouse crypts develop postnatally and are the architectural unit of the stem cell niche, yet the pathways that drive their
Michael E Todhunter et al.
Nature methods, 12(10), 975-981 (2015-09-01)
Reconstituting tissues from their cellular building blocks facilitates the modeling of morphogenesis, homeostasis and disease in vitro. Here we describe DNA-programmed assembly of cells (DPAC), a method to reconstitute the multicellular organization of organoid-like tissues having programmed size, shape, composition
Yuki Fujii et al.
Journal of cell science, 129(7), 1512-1522 (2016-02-14)
Placement of a tag sequence is usually limited to either terminal end of the target protein, reducing the potential of epitope tags for various labeling applications. The PA tag is a dodecapeptide (GVAMPGAEDDVV) that is recognized by a high-affinity antibody
Somatic correction of junctional epidermolysis bullosa by a highly recombinogenic AAV variant.
Melo, SP; Lisowski, L; Bashkirova, E; Zhen, HH; Chu, K; Keene, DR; Marinkovich, MP; Kay, MA; Oro, AE
Molecular Therapy null
Integrin regulation by vascular endothelial growth factor in human brain microvascular endothelial cells: role of alpha6beta1 integrin in angiogenesis.
Lee, TH; Seng, S; Li, H; Kennel, SJ; Avraham, HK; Avraham, S
The Journal of Biological Chemistry null