推荐产品
AC/DC输入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
无菌性
0.22 μm filtered
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Opticap®
参数
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
电阻率
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
高度 × 宽度 × 直径
585 mm × 268 mm × 426 mm
杂质
<10 cfu/mL Bacteria level
总有机碳(TOC)残留量
<500 ppb
孔径
0.22 μm pore size
电导率
100-2000 μS/cm at 25 °C
相容性
for use with AFS®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
应用
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
法律信息
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13