主要文件
KS-1L-BK
Millipore
抗M抗体(克隆号LM110/140),FFMU
Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Intermediate for further manufacturing use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
LM-110/140, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pack of 1 L
濃度
0.5-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgG
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
标准化的浓缩细胞培养上清液,非洗滤、极低pH缓冲性;用于制造抗M血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。直接凝集抗体。由该抗体制成的抗M成品试剂的最佳pH值为8.4。当pH值低于8.0时,抗体会与NN红细胞发生反应。含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
應用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1