Merck
KHGEG3THH1
Millipore
Opticap 可γ辐照 XLT 30 Millipore Express SHC 0.5/0.2 µm 5/8 in.HB
inlet connection diam. 5/8 in., Opticap® XLT 30, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm)
别名:
Millipore Express® SHC,Opticap® XLT囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyester support
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XLT 30
特點
gamma compatible
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤93.7 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
87.1 cm (34.3 in.)
寬度
7.8 in.
柱標稱長度
30 in. (75 cm)
直徑
10.7 cm (4.2 in.)
過濾面積
1.62 m2
入口接頭直徑
5/8 in.
入口到出口寬度
19.8 cm (7.8 in.)
出口接頭直徑
5/8 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
一般說明
T 线/仪表端口:T线
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
耐受45kGy伽马射线辐照剂量;123°C×60 min高压锅蒸汽灭菌,3次;不可在线蒸汽灭菌
分析報告
TOC/电导率
灭菌和63 L受控水冲洗后,按USP <64>检测,样品TOC小于500 ppb;按USP <64> (25 °C)检测,电导率小于1.3 µS/cm。
用水冲洗 ≥6 L 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany