包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
Milli-Q®
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
高度
39.5 cm (15.5 in.)
输入
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
相容性
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
环保替代产品分类
运输
ambient
储存温度
2-30°C
一般描述
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
该水纯化套件包括:
- 一个 IPAK Gard® 预处理柱,由去除微粒、矿物质和胶体的折叠式过滤器和去除游离氯的碳块组成。可以保护反渗透(RO)膜并改善系统性能。
- 储罐空气滤器可保护储存的纯水(2 类)免受空气杂质污染。它包含活性炭、碱石灰和膜过滤器,以防止空气杂质进入水箱。
应用
- 用于 Milli-Q® IX 7003/05 纯水系统
- IPAK Gard® 预处理柱可保护反渗透膜,确保系统性能长期良好
- 储罐空气滤器可保护储存的纯水免受空气中杂质的污染
特点和优势
- e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性
- 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量
- 63%的IPAK Gard® 精制柱零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律信息
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关内容
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.