製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 77-95%
standard curve range: 10-10,000 pg/mL
(TIMP-4)
standard curve range: 20-20,000 pg/mL
(TIMP-1)
standard curve range: 49-50,000 pg/mL
(TIMP-2)
standard curve range: 98-100,000 pg/mL
(TIMP-3)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
MILLIPLEX ®人TIMP面板2磁珠试剂盒(TIMP-1、-2、-3、-4)设计用于组织/细胞培养样品。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省宝贵的样品量。
面板类型:细胞因子/趋化因子
特異性
在该面板中的分析物之间未观察到显著的交叉反应性。
應用
- 分析物:TIMP-1、TIMP-2、TIMP-3、TIMP-4
- 推荐的样品类型:组织和细胞培养物上清液
- 分析运行时间:一日或过夜
- 研究类别:炎症 & 免疫学
特點和優勢
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
相关内容
Immunoassays in cosmetics research assess product safety and effects on inflammation, aging, and tissue regeneration.
Immunology multiplex assays like MILLIPLEX® allow simultaneous investigation of immune biomarkers, saving time and resources in research.