Merck
所有图片(5)
文件
HCCBP3MAG-58K
Millipore
MILLIPLEX® 人循环癌症生物标志物磁珠板3 - 癌症多重检测
Circulating Cancer Biomarker Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple oncology biomarkers in various tumor types in human serum, plasma and cell culture samples.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 74-126%
standard curve range: 0.004-3 ng/mL
(Galectin-3)
standard curve range: 0.02-20 ng/mL
(Myeloperoxidase)
standard curve range: 0.03-25 nM
(Sex Hormone Binding Globulin)
standard curve range: 0.03-25 ng/mL
(Ferritin)
standard curve range: 0.07-50 ng/mL
(Catalase, Fibroblast Activation Protein α)
standard curve range: 0.1-75 ng/mL
(Melanoma Inhibitory Activity Protein)
standard curve range: 0.27-200 ng/mL
(Cathepsin D, IGFBP3)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
循环中的癌症生物标志物不仅可以洞察细胞内的肿瘤发生,还可以洞察人体对肿瘤的存在,体内稳态失调以及肿瘤与其环境之间的关系的反应。多分析物面板已成为使研究人员能够同时测量癌症生物标志物,弄清这些关系并将其应用于了解肿瘤生物学的重要工具。
MILLIPLEX®人循环生物标记物检测板3是一种8重试剂盒,用于同时定量或全部血清、血浆和组织/细胞裂解物以及培养上清液样品中的以下分析物: Galectin-3,组织蛋白酶D,成纤维细胞活化蛋白α(FAP),黑色素瘤抑制活性蛋白(MIA),髓过氧化物酶,性激素结合球蛋白(SHBG),胰岛素样生长因子结合蛋白3(IGFBP3)和铁蛋白。该试剂盒采用96孔板,包含冻干标准混合物、两个内部检测质控品,可最多可测定38份样本,重复两次。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省宝贵的样本量。
面板类型:循环癌症
特異性
交叉反应性
抗体与该面板中任何其他分析物之间的交叉反应性都为无法检测或可忽略。
應用
  • 分析物:组织蛋白酶D、铁蛋白、成纤维细胞活化蛋白(FAP)、半乳糖凝集素-3、IGFBP3、黑色素瘤抑制活性蛋白(MIA)、髓过氧化物酶(MPO)、性激素结合球蛋白(SHGB)
  • 推荐的样品类型:人血清,血浆或组织/细胞培养上清液或裂解液
  • 推荐的样品稀释液:每孔25μ L 1:50稀释的血浆或血清,或25μ L稀释的组织/细胞裂解物或培养上清液(稀释因子可能不同)。注意:如果测定中包含IGFBP3,则推荐的测定稀释度为1:200
  • 测定运行时间:在2-4℃下过夜(16-18小时)
  • 研究类别:癌症
特點和優勢
通过在此面板中选择可用的分析物来设计多重试剂盒。
包裝
单个试剂盒即可满足您的所有需求。
儲存和穩定性
试剂盒组分建议的存储温度为2-8°C。
分析報告
根据WHO标准品08/266校准SHBG标准品,250 ng/mL标准品相当于25 nM WHO标准品
其他說明
灵敏度:有关单个生物标记物的灵敏度,请参阅试剂盒方案。
法律資訊
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
访问文档库
Juan Pablo Hinestrosa et al.
Communications medicine, 2, 29-29 (2022-05-24)
Detecting cancer at early stages significantly increases patient survival rates. Because lethal solid tumors often produce few symptoms before progressing to advanced, metastatic disease, diagnosis frequently occurs when surgical resection is no longer curative. One promising approach to detect early-stage
相关内容
Cancer biomarker detection through MILLIPLEX® multiplex cancer assays can accelerate studies of tumorigenic processes helping advance cancer research.