文件
GTTP14250
Millipore
Isopore滤膜
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
别名:
聚碳酸酯膜过滤器,孔径0.22 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore
Millipore
參數
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
過濾器直徑
142 mm
厚度
25 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore
孔徑
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
起泡點
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Isopore滤膜由聚碳酸酯膜组成,该膜具有光滑的玻璃状表面。这使光学或电子显微镜能更清楚地观察样品。可用于空气污染物的分析。另外,Isopore膜具有精确的孔径和一致的孔隙尺寸。它适用于荧光显微镜和趋化性分析。
應用
  • 趋化
  • 生物测定
  • 细胞学
  • 空气监测
  • SEM 分析
  • 无菌检测
  • 微塑料分析
  • 微塑料分析级水
Isopore膜滤器已用于:
  • 从砂质复合材料中分离可呼吸颗粒
  • 过滤海水中的有机微粒(POM)
  • 浓缩海洋水样中的原核生物
特點和優勢
  • 颗粒保留在表面,便于计数和分析。
  • Isopore膜显示低背景干扰。
  • 快速干燥,样品分析时间最短。
  • 半透明材料。
  • 也提供棕色品种。
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
Bacterial assemblages of the eastern Atlantic Ocean reveal both vertical and latitudinal biogeographic signatures
Friedline CJ, et al.,
Biogeosciences (Online), 9(6) (2012)
Lindsey Bishop et al.
ACS nano, 11(9), 8849-8863 (2017-08-02)
Pulmonary toxicity studies on carbon nanotubes focus primarily on as-produced materials and rarely are guided by a life cycle perspective or integration with exposure assessment. Understanding toxicity beyond the as-produced, or pure native material, is critical, due to modifications needed
Silvia Vidal-Melgosa et al.
Nature communications, 12(1), 1150-1150 (2021-02-21)
The formation of sinking particles in the ocean, which promote carbon sequestration into deeper water and sediments, involves algal polysaccharides acting as an adhesive, binding together molecules, cells and minerals. These as yet unidentified adhesive polysaccharides must resist degradation by