主要文件
GT20/25
Millipore
NovAseptic®搅拌器
Multi Tool for Mixing Head and Male Bearing, GMP and USM
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103801
eCl@ss:
32010600
材料
aluminum body
stainless steel key (handle)
品質等級
產品線
NovAseptic®
重量
1.2 kg (2.65 lb)
應用
不含扭力扳手,但可以另外订购(货号GT/24-5)。该多功能工具不适合大小超过GMP2000的搅拌头。GMP5000 - GMP20000的搅拌头应用手提起,公轴承锁紧请选择工具GT30/26。
其他說明
表面处理,外壁:阳极氧化铝,不在钥匙柄上。
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany