主要文件
GM100/12EPDC
Millipore
NovAseptic® GMP 10000搅拌头,公轴承(UNCD涂层)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
31171500
材料
316L stainless steel plate
EPDM rubber O-ring
ceramic bearing (Male Bearing UNCD coating)
品質等級
參數
5-135 °C temp. range (41-275 °C)
粗糙度平均 (RA)
≤0.38 μm (Surface Treatment: Electropolished and UNCD coated)
pH值範圍
1-14
一般說明
NovAseptic®混合器为整个生产线的混合提供完整的解决方案,专为制药和生物技术行业的各种混合应用而设计。
杆/平板:不锈钢316L/ EN1.4435公轴承,涂覆UNCD:陶瓷Sic O形圈:EPDM
包裝
公轴承包装在封闭盒子内。
成分
搅拌头/ 杆/平板(316L)公轴承,UNCD涂层O形圈:EPDM
法律資訊
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany