Merck
所有图片(5)
主要文件
GFDX083000
Millipore
玻璃纤维垫 8 mm x 300 mm/片,100片/盒
filter W × L 8 mm × 300 mm, pack of 100 strips
别名:
玻璃纤维诊断垫, 玻璃纤维垫, 结合垫, 诊断垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
包装
pack of 100 strips
质量水平
制造商/商品名称
SureWick®
宽度
8 mm
filter W × L
8 mm × 300 mm
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SureWick® 层析垫材是专用于快速诊断侧向 层析检测产品的制造原料,优异的一致性及高性能满足生产要求。SureWick®玻璃 纤维结合垫/诊断垫用于释放检测试剂, 促进样品沿着侧向层析 膜流动。该包装含有100条8mm x 300mm玻璃纤维 诊断垫(GFDX)材料。
应用
SureWick® 垫材专门优化用作侧向层析的样品垫、结合垫和吸收垫。 适用于各种侧向检测应用,包括传染病 检测(新冠、HIV、流感、疟疾、STD等),还有女性 健康、生物标志物检测、药物滥用检测、药物开发、 环境检测、农业应用、食品安全、产品 质量检测和动物健康。
特点和优势
  • SureWick®玻璃纤维垫具有较低的析出性和良好的一致性。
  • 提供可靠、可预测的样品流动和试剂输送。
  • 具有一致的厚度、床层和表观质量。
  • 快速配送。
  • 提供强大的技术支持。
法律信息
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Carc. 1B Inhalation
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1