主要文件
FR139482086
Sigma-Aldrich
K-030 Red Std PS 10%
登录查看公司和协议定价
About This Item
NACRES:
NA.24
物料
polystyrene
质量水平
描述
Functional Group Plain
<5% (Standard Deviation)
表单
microspheres
浓度
10.0%
直径
0.276-0.325 μm
颜色
red
包装
Polyethylene bottle
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3