材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Millipore
參數
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol)
≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
直徑
15.5 mm
過濾器直徑
15.5 mm
厚度
≥100 μm
重量法萃取物
≤0.5%
孔徑
1.0 μm pore size
≥65 % porosity
起泡點
≥6.5 psi (0.45 bar), air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1.0 µm pore size, hydrophobic PTFE,15.5 mm membrane
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13