文件
EZPIIANP
Millipore
Human Type IIA Collagen N-Propeptide ELISA Kit
measures PIIANP in 5 μL plasma
别名:
Collagen alpha-1 Type II chain
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NC.07
product name
IIA型胶原N-前肽(PIIANP)ELISA,
物種活性
human
品質等級
包裝
kit of 1 × 96 wells
參數
5 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 97-112%
linearity: 91-109%
sensitivity: 39 ng/mL
技術
ELISA: suitable
輸入
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt登錄號
應用
research use
檢測方法
colorimetric (450nm/590nm)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... COL2A1(1280)
一般說明
II型胶原是软骨中发现的主要胶原,并以两种形式表达:IIA和IIB。
特異性
交叉反应
未观察到完整的I型、II型和III型胶原和前胶原的交叉反应
人PIIANP 100%
應用
室温,3小时测定 10 µL样品量
用于检测/量化:PIIANP
研究子类别
肥胖症
代谢紊乱
研究类别
代谢
其他說明
标准曲线范围:批次依赖性
免責聲明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Brain
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
访问文档库
Femke Intema et al.
Annals of the rheumatic diseases, 70(8), 1441-1446 (2011-05-14)
Modification of joint tissue damage is challenging in late-stage osteoarthritis (OA). Few options are available for treating end-stage knee OA other than joint replacement. To examine whether joint distraction can effectively modify knee joint tissue damage and has the potential