产品名称
人FGF-21 ELISA试剂盒, This Human FGF-21 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-21 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
质量水平
种属反应性
human
包装
kit of 1 × 96 wells
参数
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 83-99%
standard curve range: 31.3-2000 pg/mL
inter-assay cv: <9%
intra-assay cv: <6%
技术
ELISA: suitable
输入
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type cell culture supernatant
应用
research use
检测方法
colorimetric (450nm/590nm)
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
一般描述
最近的研究表明,成纤维细胞生长因子21(FGF-21)是一种肝脏衍生的蛋白,能够以胰岛素非依赖性方式增加葡萄糖摄取并降低血浆甘油三酸酯水平。 FGF-21抑制胰高血糖素释放,从而增加胰岛素敏感性,并减少胰腺β-细胞所需的胰岛素产生量。 与以快速,类似激素的方式起作用的胰岛素不同,FGF-21活性需要几个小时,表明基因表达发生了变化。 尽管胰岛素通过GLUT4易位起作用,但已显示FGF-21主要通过上调脂肪细胞GLUT1起作用,GLUT1是一种转运蛋白,即使在没有胰岛素的情况下,也可以使葡萄糖从血液中移动到细胞中。 此外,当将FGF-21注射到动物中时,未观察到明显的体重增加,并且经过基因工程改造以过表达FGF-21的小鼠比正常对照组体重更轻,脂肪组织更少。
特异性
没有观察到与测试的细胞因子和代谢激素的显著交叉反应性。
应用
用于检测/量化:FGF-21
研究子类别
糖尿病-2型
代谢综合征
糖尿病-2型
代谢综合征
研究类别
代谢
代谢
该人FGF-21 ELISA试剂盒用于在代谢&炎症&免疫学研究中测量&定量FGF-21水平。
这是一项需要50 μL样品的3小时试验。
其他说明
请联系技术服务部进行稀释度线性研究。
免责声明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1