文件
ECM550
Sigma-Aldrich
QCM ECMatrix细胞侵袭试验,24孔(8 µm),比色法
The CHEMICON Cell Invasion Assay Kit uses a 24-well plate, with 8 um pores, which provides an efficient system for evaluating the invasion of tumor cells through a basement membrane model.
别名:
Basement membrane cell invasion assay
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
品質等級
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Chemicon®
QCM
技術
cell based assay: suitable
檢測方法
colorimetric
運輸包裝
wet ice
一般說明
也可获得:Cell Comb 划痕试验!从划痕试验中获取生化数据!点击此处
介绍
通过细胞外基质(ECM)进行侵入是肿瘤转移的重要步骤。 癌细胞通过粘附并沿血管壁扩散而启动侵入。 蛋白水解酶,例如MMP胶原酶,溶解血管周围的鞘状覆盖物(基底膜)中的微小孔,以允许癌细胞侵入。
CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒提供了一种通过基底膜模型评估癌细胞侵袭的有效系统。 该试剂盒利用ECMatrix,一种源自Engelbreth Holm-Swarm(EHS)小鼠肿瘤的蛋白质的复溶基底膜基质。 我们使用人纤维肉瘤(HT-1080)和非侵入性成纤维细胞(NIH3T3)检查了试剂盒′的性能。
CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒是评估侵袭性肿瘤细胞的理想选择。 每个CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒均包含足以评估12个样品的试剂。
CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒仅用于研究用途;不适用于诊断或治疗应用。
检测原理:
CHEMICON细胞侵袭试验是在侵袭室中进行的,侵袭室是带有12个细胞培养插入物的24孔组织培养板。 插入物包含一个孔径为8 μm的聚碳酸酯膜,在该膜上干燥了一层ECMatrixTM薄层。 ECM层阻塞了膜孔,阻止非侵入性细胞迁移通过。 另一方面,侵袭性细胞迁移通过ECM层并附着在聚碳酸酯膜的底部。
应用:
CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒是评估侵袭性肿瘤细胞的理想选择。 每个CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒均包含足以评估12个样品的试剂。
CHEMICON细胞侵袭检测试剂盒仅用于研究用途;不适用于诊断或治疗应用。
應用
研究类别
细胞结构
通过结晶紫染色检测迁移细胞。
包裝
12孔
成分
侵入室:(部件号70019)一个24孔板,带有12个ECMatrixTM分层细胞培养插件。
细胞染色剂:(部件号20294)一个10 mL瓶。
棉签:(部件号10202)各24个。
镊子:(部件号10203)各一件。
儲存和穩定性
可在2-8°C下保存试剂盒材料长达6个月。 请勿冷冻。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Inhibitory effect of norcantharidin, a derivative compound from blister beetles, on tumor invasion and metastasis in CT26 colorectal adenocarcinoma cells.
Yu-Jen Chen, Chwen-Jen Shieh, Tung-Hu Tsai, Cheng-Deng Kuo, Low-Tone Ho, Tsung-Yun Liu, Hui-Fen Liao
Anti-Cancer Drugs null
Mullerian Inhibiting Substance inhibits invasion and migration of epithelial cancer cell lines.
Chang HL, Pieretti-Vanmarcke R, Nicolaou F, Li X, Wei X, Maclaughlin DT, Donahoe PK
Gynecologic Oncology null
Shanwu Ma et al.
Thoracic cancer, 11(3), 526-536 (2020-01-22)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) is the leading cause of cancer-associated mortality worldwide of which lung adenocarcinoma (LUAD) is the most common. The identification of oncogenes and effective drug targets is the key to individualized LUAD treatment. Actin-like protein 8
Carboxylated chitooligosaccharides (CCOS) inhibit MMP-9 expression in human fibrosarcoma cells via down-regulation of AP-1.
Niranjan Rajapakse, Moon-Moo Kim, Eresha Mendis, Ronghua Huang, Se-Kwon Kim
Biochimica et Biophysica Acta null
The inhibitory mechanism of a novel cationic glucosamine derivative against MMP-2 and MMP-9 expressions.
Eresha Mendis, Moon-Moo Kim, Niranjan Rajapakse, Se-Kwon Kim
Bioorganic & medicinal chemistry letters null
相关内容
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.