agency
suitable for EPA 1613
品質等級
蒸汽密度
2.9 (vs air)
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
產品線
OmniSolv®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
9 %
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
蒸發殘留物
≤1 ppm
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -18 °C
溶解度
0.05 g/L
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
紫外吸收
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
準備報告
分析報告
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
其他客户在看
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.