Merck
CVHL71PP3
Millipore
Durapore® 0.45 µm,小柱
pore size 0.45 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
别名:
Durapore Cartridge Filter without prefilter 10 in. 0.45 μm Code 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Durapore®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Durapore®
参数
≤15 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
技术
bioburden reduction: suitable
长度
10 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
10 in. (25 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
0.69 m2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤20 mg/cartridge
基质
Durapore®
孔径
0.45 μm pore size
输入
sample type liquid
泡点
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
柱代码
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:纯化柱
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Durapore®膜制造。
消毒方法
80 °C×30 min的热水处理
灭菌方法
在135 °C下进行30次30分钟的SIP循环;在126 °C下进行30次60分钟的高压灭菌循环
分析说明
可提取物质量:在受控室温下在水中浸泡24小时后称量
用 ≥1 L 水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
法律信息
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany