Merck
CS60HX02H1
Millipore
Clarisolve 60 µm 实验室级深层过滤器,0.027 m2 (0.29 ft2)
60HX, 60µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
别名:
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
产品名称
Clarisolve 60 µm 实验室级深层过滤器,0.027 m2 (0.29 ft2), High-density cell cultures
物料
TPE seal
polypropylene
质量水平
制造商/商品名称
Clarisolve®
参数
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
高度
14 cm (5.3 in.)
长度
22 cm (8.5 in.)
宽度
9.4 cm (3.7 in.)
过滤面积
0.027 m2
杂质
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
输入
sample type liquid
电导率
≤0.15 μS/cm
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
产品的水电导率;高压灭菌后(1个周期,123 °C,60分钟 ),以600 LMH的流量冲洗纯水,冲洗10分钟。在冲洗过程中,每2分钟抽取一次滤液样本,并测试其电导率。
应用
高密度细胞培养
产品规格
过滤器级别:60HX
制备说明
灭菌方法
在2次123 °C,60分钟高压灭菌循环后仍保持完整性。
分析说明
总有机碳(TOC)残留量:低于检测限。
法律信息
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
10-13 - German Storage Class 10 to 13