主要文件
CN1271001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 10" C-7
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
polypropylene
质量水平
孔径
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
柱代码
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
一般描述
Device Configuration: Cartridge