主要文件
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
polypropylene
质量水平
孔径
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
柱代码
Code 0 (2-222; O-rings)
一般描述
Device Configuration: Cartridge