主要文件
CN0603001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.6UM 30" C-0
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
polypropylene
孔徑
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
柱代碼
Code 0 (2-222; O-rings)
一般說明
Device Configuration: Cartridge