Merck
CHVE03TE3
Millipore
Millipore Express® SHRP,小柱
pore size 0.5/0.1 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings), EPDM rubber seal
别名:
Millipore Express SHR Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.1 μm Code 0 EPDM
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031690
物料
EPDM rubber seal
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
质量水平
管理合规性
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Millipore Express®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Millipore Express®
参数
≤81.3 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) and 23 °C (in water)
<1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (reverse)
0.07 bar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) at 25 °C (forward)
15 psi max. differential pressure (1.0 bar) at 135 °C (forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (forward)
30 psi max. differential pressure (2.1 bar) at 25 °C (reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技术
sterile filtration: suitable
长度
30 in.
宽度
2.7 in.
纯化柱标称长度
30 in. (75 cm)
直径
6.9 cm (2.7 in.)
过滤面积
1.44 m2
杂质
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基质
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
输入
sample type liquid
泡点
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
柱代码
Code 0 (2-222; O-rings)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:纯化柱
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书的润湿说明
  • 储存声明:请参阅MILLIPORE EXPRESS®膜滤器说明书
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
制备说明
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
135 °C×30 min下,25或22次正向和3次反向在线蒸汽灭菌,或135 °C×30 min(≤1000 mbar/15 psid)下,3次正向。126 °C×60 min下,25次高压锅蒸汽灭菌。
分析说明
TOC/电导率
在灭菌和60 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用 ≥6 L 水冲洗后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌截留
按ASTM® F838方法,样品用缺陷短波单孢菌挑战,细菌挑战水平不小于1 x 10⁷ CFU/cm²。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany