Merck
CGEP72TE3
Millipore
Millipore Express® SHF,小柱
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
EPDM rubber seal
polypropylene support
品質等級
法律遵循
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
non-sterile
滅菌相容性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
產品線
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤60 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
技術
sterile filtration: suitable
長度
20 in.
寬度
2.7 in.
柱標稱長度
20 in. (50 cm)
過濾器直徑
2.7 in. (6.9 cm)
過濾器尺寸
20 in.
過濾面積
1.08 m2
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHF
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water
柱代碼
Code 7
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
柱类型:液体
设备配置:纯化柱
包裝
双层易开袋
準備報告
消毒方法:在135°C下,25个正向或22个正向和3个反向SIP循环,30分钟;126 °C下,25个高压灭菌循环,60分钟
本产品采用MILLIPORE EXPRESS®膜制造,符合21 CFR 210.3 (b)(6)中定义的“非纤维释放”过滤器标准。
分析報告
用水冲洗≥2 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
TOC/电导率:在灭菌和20 L的受控水冲洗后,样品在25 C下显示出<500 ppb TOC(根据USP 643)和 <1.3 μS/cm(根据USP 645)。
细菌保留:使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为1 x 107 CFU/cm2的定量保留。
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参考带MILLIPORE EXPRESS®膜用户指南的过滤器的润湿说明
  • 储存声明:请参考带MILLIPORE EXPRESS®膜用户指南的过滤器
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany