文件
BY-50L-BK
Millipore
Rh Reagent Diluent
Rh Reagent Diluent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
抗體表格
unpurified
品質等級
形狀
liquid
包裝
pkg of 50 L
製造商/商標名
BIOSCOT
濃度
10-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
7.1-7.3
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 48 months from date of filtration
應用
Bulk
For dilution of Rh reagents
法律資訊
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2