文件
APFD04700
Millipore
无粘合剂的玻璃纤维过滤器
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
别名:
玻璃纤维膜过滤器,孔径2.7 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
glass fiber membrane
plain filter
white filter
品質等級
agency
suitable for ISO 21675 2019
描述
2.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
2.7 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
過濾器直徑
47 mm
厚度
470 μm
重量法萃取物
300%
孔徑
2.7 μm pore size
90 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
概述
Millipore纤维盘式过滤器具有多种流速和处理能力。我们的玻璃纤维过滤器有或没有粘合剂树脂均可用,可以通过EO,伽马或高压灭菌器(121°C,1 bar)进行灭菌。
带有粘合剂树脂的玻璃纤维过滤器:
带有粘合剂树脂的Millipore过滤器具有优异的湿强度,对于定性的分析和预过滤非常出色,尤其是对于严重污染的液体。它们也广泛用于澄清水溶液。
AP15型
•最低纳污能力
•0.2至0.6 µm过滤器推荐的预过滤器
AP20型
•与AP15过滤器相比具有较低的截留率和更高的纳污能力
• 0.8至8.0 µm过滤器推荐的预过滤器
•使用上游来保护AP15型过滤器
AP25型
•增加的厚度与AP20具有相同的截留率和更高的纳污能力
•0.9至8 µm过滤器推荐的预过滤器,尤其是对于蛋白质和严重污染的液体
•使用上游来保护AP15型过滤器
不含粘合剂树脂的玻璃纤维过滤器:
不含粘合剂树脂的过滤器在加热至500°C时可保持其结构完整性而不会失重,因此可用于重量分析以及热气体的过滤。
APFA型
•即使高流速下也保留高效的细颗粒
•建议用于监测废水和收集气体中的悬浮颗粒(例如,烟囱产生的烟雾)
•用于生化应用(例如,收集细胞和过滤蛋白或核酸沉淀物)
APFB型
•与APFA型过滤器相比,在潮湿时具有更高的机械强度和更大的负载能力
•用于液体澄清,细颗粒混悬剂中固体的定量,和闪烁计数
APFC型
•与APFA型过滤器相比,具有更高的截留率,尤其对于细颗粒和微生物的去除
•用于测定饮用水中的总悬浮固体
•用于过滤蛋白或核酸TCA沉淀物以及用于收集细胞和微生物
APFD型
•具有高流量和低截留的厚过滤器
•用于澄清含有大于1.0 µm颗粒物的混悬剂
APFF型
•用于过滤蛋白、核酸或血清沉淀物等极细沉淀物
•建议用于TCLP分析的USEPA方法1311
AP40型
•建议用于标准方法总悬浮固体2540D
•建议用于TCLP分析的USEPA方法1311
•样品过滤后点燃至550 °C(1022 °F)时,保持结构完整性而无失重
•建议用于测定废水和工业废水中的挥发性悬浮物
过滤器类型:深层过滤器
过滤器编码:APFD
應用
  • 澄清含>1.0 µm颗粒的悬浮液
  • 微塑料分析级水
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
访问文档库
其他客户在看
商品
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.