主要文件
AP505F
Sigma-Aldrich
山羊抗-人Igκ链抗体,FITC偶联物
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
goat
质量水平
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunofluorescence: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
相关类别
一般描述
抗体分子通常包含与一对重链共价结合的两条免疫球蛋白轻链。免疫球蛋白轻链有两种类型,用希腊字母κ和λ表示。κ和λ轻链的长度约为250个氨基酸,平均质量约为25 kDa。在免疫球蛋白群体中发现的κ与λ的比例因物种而异。
特异性
与人κ轻链反应。可吸收带有λ轻链的人骨髓瘤蛋白。
应用
免疫荧光:≤1 μg/106个细胞。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
该山羊抗人Ig κ链抗体,FITC偶联物经验证可用于IF中人Ig κ链的检测。
外形
通过亲和色谱法对与琼脂糖共价连接的κ轻链的合并人Igs进行纯化。液体形式,溶于1.0 mL PBS/NaN3
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
Joel G Turner et al.
Oncotarget, 7(48), 78896-78909 (2016-11-03)
Acquired proteasome-inhibitor (PI) resistance is a major obstacle in the treatment of multiple myeloma (MM). We investigated whether the clinical XPO1-inhibitor selinexor, when combined with bortezomib or carfilzomib, could overcome acquired resistance in MM. PI-resistant myeloma cell lines both in