主要文件
AP4014250
Millipore
无粘合剂的玻璃纤维滤纸
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 475 μm
别名:
玻璃纤维膜过滤器,孔径0.7 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
glass fiber membrane
plain filter
white filter
描述
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 142 mm diameter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore
參數
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
過濾器直徑
142 mm
厚度
475 μm
孔徑
0.7 μm pore size
90 % porosity
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
密理博玻纤滤纸提供多种流速和通量选择。我们的玻璃纤维滤纸提供含或不含粘结剂的选择,可通过环氧乙烷(EO)、伽马辐照或高压锅蒸汽灭菌(121 °C、1 bar)。
含粘合剂的玻璃纤维滤膜:
密理博含粘合剂的玻纤滤纸具有高湿强度,十分适合定性分析和预过滤,尤其适合严重污染液体。还被广泛用于水溶液的澄清过滤。
AP15型
  • 容污量最弱
  • 推荐用于0.2-0.6 μm的预过滤
AP20型
  • 相比AP15,截留率更低,容污量更强
  • 推荐用于0.8-8.0 μm的预过滤
  • 在AP15上游使用,起保护作用
AP25型
  • 比AP20更厚,截留率相同,容污量更大
  • 推荐用于0.9-8 μm的预过滤,尤其是富含蛋白和严重污染的液体
  • 在AP15上游使用,起保护作用
不含粘合剂的玻璃纤维滤膜:
不含粘合剂的玻纤滤纸在加热到500 °C时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量,因此可用于重量分析及热气体过滤。
APFA型
  • 即使在高流速下,也能高效截留细颗粒
  • 推荐用于废水监测和气体悬浮颗粒收集(例如,烟气)
  • 可用于生物化学,例如细胞收集、蛋白或核酸沉淀过滤
APFB型
  • 相比APFA,湿强度和载量更高
  • 用于液体澄清、细颗粒悬液中固体定量、闪烁计数
APFC型
  • 相比APFA,截留能力更强,尤其适合去除细颗粒和微生物
  • 用于饮用水中总悬浮固体的测定
  • 用于蛋白或核酸TCA沉淀的过滤、细胞和微生物收集
APFD型
  • 加厚,流速高、截留能力弱
  • 用于1.0 μm以上颗粒悬液的澄清
APFF型
  • 用于过滤极小颗粒,例如,蛋白质、核酸或血清沉淀
  • 推荐用于美国环保局USEPA 1311方法的毒性特性浸出程序(TCLP)分析
AP40型
  • 推荐用于总悬浮固体标准分析方法(Standard Methods Total Suspended Solids 2540D)
  • 推荐用于USEPA 1311方法TCLP分析
  • 加热到550 °C(1022 °F)时依然可以维持结构的完整性,而且不会损失重量
  • 推荐用于测定废水和工业废水中的挥发性悬浮物
應用
  • 总悬浮固体2540D
  • EPA 法 1311 TCLP 分析
  • 测定废水和工业废水中的挥生性悬浮物
  • 通过OTM-45进行PFAS的堆叠测试
特點和優勢
  • 推荐用于总悬浮固体标准分析方法(Standard Methods Total Suspended Solids 2540D),推荐用于USEPA 1311方法TCLP分析。
  • 过滤样品后,可耐受550 °C (1022 °F)高温。
  • 用于测定废水和工业废水中的挥发性悬浮物。
访问文档库
商品
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.