主要文件
AP200
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠轻链抗体
1.3 mg/mL, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
goat
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
1.3 mg/mL
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
抗体分子通常包含与一对重链共价结合的两条免疫球蛋白轻链。免疫球蛋白轻链有两种类型,用希腊字母κ和λ表示。κ和γ轻链的长度约为250个氨基酸,平均质量约为25 kDa。在免疫球蛋白群体中发现的κ与λ的比例因物种而异。
特异性
与牛、山羊、马、人、兔、大鼠和绵羊的交叉反应极小。
该抗体与天然一抗(主要与κ轻链)发生强烈反应。不适用于检测λ轻链。该抗体不与小鼠IgG的重链反应。该抗体已通过ELISA测试并经吸附处理,以确保与牛、山羊、马、人、兔、大鼠和绵羊免疫球蛋白的交叉反应最小。
免疫原
由纯化的小鼠IgG轻链制备。
表位:κ轻链
应用
使用这种经验证可用于ELISA & WB的山羊抗小鼠轻链抗体检测小鼠轻链。
研究子类别
片段特异性二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
目标描述
25 kDa
外形
免疫亲和纯化
通过免疫亲和层析纯化。溶液,溶于0.01 M磷酸钠、0.25 M NaCl中,pH 7.6。
储存及稳定性
自收到之日起,在-20°C的无菌条件下可保存12个月。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2