生物来源
donkey
质量水平
偶联物
biotin conjugate
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rabbit
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
ELISA: suitable
western blot: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而 B 淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫应答的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
特异性
兔IgG
应用
EIA:1:50,000-1:100,000使用酶结合链霉亲和素的蛋白质印迹:1:10,000-1:100,000。免疫组化:1:500-1:5,000 流式细胞术:1:200-1:1,000荧光免疫组化/细胞化学:1:200-1:1,1000 最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
用于双重标记的吸附的二抗
用于双重标记的吸附的二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
驴抗兔IgG抗体,生物素-SP偶联物,吸附物种可检测驴兔IgG&水平已发表&,经验证可用于ELISA &WB。
外形
冻干。缓冲液=0.01 M磷酸钠,0.15 M NaCl,pH值7.1,含15 mg/ml BSA和0.1%叠氮化钠。
复溶:
用500 μL无菌蒸馏水复溶。
复溶:
用500 μL无菌蒸馏水复溶。
储存及稳定性
将冻干产品在2-8°C下保存长达12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2-8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
Long-term exercise is a potent trigger for ?FosB induction in the hippocampus along the dorso-ventral axis.
Nishijima, T; Kawakami, M; Kita, I
Testing null
Bei Liu et al.
International journal of ophthalmology, 10(7), 1034-1039 (2017-07-22)
To investigate the expression differences of transforming growth factor-β2 (TGF-β2), basic fibroblast growth factor (bFGF) and intercellular cell-adhesion molecule-1 (ICAM-1) in lens epithelial cells (LECs) of complicated cataract with silicone oil tamponade and age-related cataract. Totally 150 eyes of 150
Songda Chen et al.
Cancer management and research, 12, 1523-1534 (2020-03-19)
Gastric cancer (GC) is among the most common forms of cancer affecting the digestive system. This study sought to identify hub genes regulating early GC (EGC) in order to explore their potential for early diagnosis and prognosis of patients. We
Effects of maternal exposure to ultrafine carbon black on brain perivascular macrophages and surrounding astrocytes in offspring mice.
Onoda, A; Umezawa, M; Takeda, K; Ihara, T; Sugamata, M
Testing null
Gene expression changes in the olfactory bulb of mice induced by exposure to diesel exhaust are dependent on animal rearing environment.
Yokota, S; Hori, H; Umezawa, M; Kubota, N; Niki, R; Yanagita, S; Takeda, K
Testing null