主要文件
AP124F
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠IgG抗体,(H + L)FITC偶联
2 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
别名:
Goat Anti-Mouse IgG FITC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
质量水平
偶联物
FITC conjugate
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
2 mg/mL (after reconstitution)
技术
immunofluorescence: suitable
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)是一种多聚体免疫球蛋白,由两条重链γ和两条轻链构成。每个复合物具有两个抗原结合位点。它是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG对我们抵抗微生物很重要,而B淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫应答的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。此外,这是唯一可以通过人类胎盘的亚型,从而在胎儿自身免疫系统发育之前,在其生命的最初几周内为胎儿提供保护。 IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
特异性
使用小鼠全血清作为抗原,在最小浓度为10 mg/mL的IEP系统中运行时,亲和纯化抗体显示单条带。
纯度:
当在IEP中以10 mg/mL的最小浓度作为抗原运行时,亲和纯化的抗体显示出针对兔抗山羊血清的单条带。
应用
山羊抗小鼠IgG抗体,(H+L)FITC偶联物是一种针对小鼠IgG的抗体,用于IF。
当在IEP中以10 mg/mL的最小浓度作为抗原运行时,亲和纯化的抗体显示出针对兔抗山羊血清的单条带。
大多数应用建议的稀释度:1:50-1:200。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
质量
当在IEP中以10 mg/mL的最小浓度作为抗原运行时,亲和纯化的抗体显示出针对兔抗山羊血清的单条带。
外形
从0.02 M磷酸盐缓冲盐水、0.25 M氯化钠、pH值7.6(含0.1%叠氮化钠和15 mg/mL牛血清白蛋白)中冻干。
F/P比:
14.5 μg FITC/mg抗体
免疫亲和纯化
储存及稳定性
在接收之日起,将冻干产品在产物2-8°C下保存长达12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2-8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。避光保存。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
Efficacy of optimized in vitro predegeneration period on the cell count and purity of canine Schwann cell cultures.
Niapour, N; Mohammadi-Ghalehbin, B; Golmohammadi, MG; Amani, M; Salehi, H; Niapour, A
Iranian Journal of Basic Medical Sciences null
Reduction of Aedes aegypti vector competence for dengue virus under large temperature fluctuations.
Carrington, LB; Seifert, SN; Armijos, MV; Lambrechts, L; Scott, TW
The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene null
Fluctuations at a low mean temperature accelerate dengue virus transmission by Aedes aegypti.
Carrington, LB; Armijos, MV; Lambrechts, L; Scott, TW
PLoS Neglected Tropical Diseases null
J A Howe et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 2(5), 485-495 (2000-11-18)
The oncolytic effect of adenoviruses may provide an efficient means to destroy tumor tissue if viruses could be developed with sufficient selectivity and efficacy. In this report we have characterized several adenoviruses, each with different mutations in the E1 region
Pratik Saxena et al.
Nature communications, 7, 11247-11247 (2016-04-12)
Synthetic biology has advanced the design of standardized transcription control devices that programme cellular behaviour. By coupling synthetic signalling cascade- and transcription factor-based gene switches with reverse and differential sensitivity to the licensed food additive vanillic acid, we designed a