文件
AG960
Sigma-Aldrich
Tau-441,重组人
别名:
Tau Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
powder
製造商/商標名
Chemicon®
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
一般說明
Tau-441
分子量:45,900
肽含量:50 μg/瓶(使用BSA作为标准品,通过BCA蛋白测定法测定蛋白含量和浓度)。
反离子:从50 mM MES,pH值6.8、100 mM NaCl和0.5 mM EGTA的最终缓冲液中冻干。
應用
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
外觀
白色冻干粉末。以1mg/mL的浓度重悬于水中。您将最终获得50 mM MES,pH值6.8、100 mM NaCl和0.5 mM EGTA。
儲存和穩定性
在接收之日起,将冻干物料在-20ºC下保存长达12个月。复溶后,以未稀释的等分试样在-20ºC至-70ºC下保存长达2周。避免冻融循环,以避免聚集。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Tau seeding and spreading in vivo is supported by both AD-derived fibrillar and oligomeric tau.
Mate De Gerando, et al.
Acta neuropathologica, 146, 191-210 (2023)