主要文件
AG22/380X252-3D0
Millipore
NovaSeptum® CCS支座
别名:
NovaSeptum®Holder CCS, 2-port Ingold, EP+Glass blasted, NO PTFE coating
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104105
eCl@ss:
36101790
物料
316L stainless steel surface (wetted; EN 1.4435)
blue polyphenylene sulfide (PPS) holder (portion of magazine)
质量水平
针尺寸
2.0 mm
无菌性
sterile
制造商/商品名称
NovaSeptum®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在当今的生物制药市场中,制造工艺中每一步的产品取样都至关重要。一个不精确或假阳性的结果可能会导致隔离检疫以及重复分析。
而在使用了NovaSeptum® CCS支座后,污染不再是一个威胁。作为无菌过程的理想选择,该产品采用创新性的封闭式设计确保您的样品与取样点分离。 NovaSeptum®紧凑、无死角的设计有助于节约宝贵的样品。
各种标准和定制接头保证可采集任意位置的样品。这种高纯度取样装置应用广泛,非常适合需要对蛋白质、复合碳水化合物或小分子具有极低亲和力的应用。袋装,方便保存和悬挂。
特点和优势
表面处理,外部:磨削和抛光至Ra 0.5μm,电抛光,玻璃喷砂
法律信息
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany