主要文件
ABN445
Sigma-Aldrich
抗-ARL13B抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
ARL13B, ARL2-like protein 1, ADP-ribosylation factor-like protein 13B, ADP-ribosylation factor-like protein 2-like 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, mouse
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ARL13B(200894)
一般描述
ARL13B/ARL2L1是重要的神经元发育蛋白,也是控制基于微管的睫状轴丝结构所需的纤毛特异性蛋白。 ARL13B/ARL2L1是神经管形成过程中神经发育中正确模式所必需的,而ARL13B/ARL2L1对于大脑皮层发育和放射状神经胶质细胞支架的初始极化(皮层发育的第一步)至关重要。 ARL13B/ARL2L1还控制有丝分裂后中间神经元的迁移和放置。ARL13B/ARL2L1存在于细胞投射和纤毛中,并在发育系统以及肠道中广泛表达。ARL13B/ARL2L1也是小GTPase超家族的成员,因为它结合GTP但不裂解GTP。
免疫原
对应于人ARL13B的KLH偶联线性肽。
应用
免疫组化分析:代表性批次的1:50稀释液在人小脑,胚胎小鼠肝脏和人大脑皮层组织中检测到ARL13B。
抗ARL13B抗体是针对ARL13B的抗体,用于免疫组化和免疫细胞化学。
研究子类别
发育信号转导
研究类别
神经科学
质量
通过蛋白质印迹在小鼠E13-14脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2.0 µg/mL该抗体可在10 µg小鼠E13-14脑组织裂解物中检测到ARL13B。
目标描述
观察值〜60 kDa。蛋白质印迹显示Arl13bE9.5中不存在60kDa Arl13b条带(Humbert, M.C., et al. (2012).PNAS.109(48):19691-19696)。
外形
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1