polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, mouse
种属反应性(根据同源性预测)
human (immunogen homology)
技术
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DLGAP1(9229)
一般描述
SAP90/PSD-95相关蛋白3(SAPAP3,也称DLGAP3)是一个蛋白家族的成员,其成员与PSD-95/SAP90特异性相互作用,PSD-95/SPA90是一种膜相关鸟苷酸激酶,位于神经元细胞突触后致密区(PSD)。与其他SAPAP蛋白一样,SAPAP3被认为是一种衔接蛋白,也与不同的突触支架蛋白、细胞骨架和信号传导成分相互作用,例如粘着斑激酶(FAK)和富含脯氨酸的酪氨酸激酶2(PYK2)。SAPAP3蛋白和mRNA都靶向树突,而SAPAP1、-2和-4 mRNA主要在细胞体中检测到。最近的实验表明,SAPAP3可能与强迫症(OCD)有关,因为缺乏SAPAP3的小鼠表现出强迫症样症状,这可以通过慢病毒介导的SAPAP3在SAPAP3突变小鼠纹状体中的选择性表达来缓解。已知至少存在两种同工型。
特异性
该抗体可识别同工型SAPAP3和SAPAP3。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人SAPAP3。
应用
免疫组化分析:代表性批次的1:2,000稀释液在小鼠中脑组织中检测到SAPAP3。
研究子类别
发育神经科学
发育神经科学
研究类别
神经科学
神经科学
这种SAPAP3抗体经验证可用于WB & IHC检测SAPAP3蛋白。
质量
通过蛋白质印迹在大鼠脑组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在15 µg/mL的大鼠脑组织裂解液中检测到SAPAP3。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在15 µg/mL的大鼠脑组织裂解液中检测到SAPAP3。
目标描述
观测分子量~110/130 kDa。
外形
抗原亲和纯化
纯化兔多克隆溶于含有0.02%叠氮化钠PBS的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
大鼠脑组织裂解物
大鼠脑组织裂解物
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Cameron W Morris et al.
Biological psychiatry, 93(11), 976-988 (2023-02-24)
Grooming dysfunction is a hallmark of the obsessive-compulsive spectrum disorder trichotillomania. Numerous preclinical studies have utilized SAPAP3-deficient mice for understanding the neurobiology of repetitive grooming, suggesting that excessive grooming is caused by increased metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5) activity in