主要文件
ABN200
Sigma-Aldrich
抗-C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)抗体。
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
C-X-C chemokine receptor type 5, CXC-R5, CXCR-5, Burkitt lymphoma receptor 1, Monocyte-derived receptor 15, MDR-15, CD185
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CXCR5(643)
一般說明
C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5;基特淋巴瘤受体1;单核细胞衍生受体15)是一种G蛋白偶联细胞因子受体。它选择性结合CXCL13(B淋巴细胞趋化因子)配体,并介导免疫系统的发育和功能。它在成熟B细胞中表达,并促进B细胞向脾白髓(splenic white pulp)的迁移,确保抗原在滤泡树突细胞的沉积。它也涉及淋巴结和派尔斑(Peyer′s patches)的发育。以前的研究报道了类风湿性关节炎患者中CXCR5的表达增加。
特異性
对应于人C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)胞质结构域的KLH偶联线性肽。
免疫原
对应于人C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)胞质结构域的KLH偶联线性肽。
表位:细胞质结构域
應用
免疫组化分析:一个代表性批次的1:1,000稀释液在小鼠额叶皮层神经元和小鼠脾脏淋巴细胞中检测到C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)。
抗-C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)抗体是针对C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)的抗体,用于蛋白质印迹和 IHC(P)。
研究子类别
发育神经科学
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹法在SH-SY5Y细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.1 µg/mL该抗体在10 µg SH-SY5Y细胞裂解液中检测到C-X-C 趋化因子受体5型(CXCR5)。
標靶描述
观测值~51/38 kDa。Uniprot描述了可变剪接产生的两个亚型,分子量为42 和37 kDa左右。该蛋白的计算分子量为42 kDa,由于高糖基化,可以在〜51 kDa处观察到。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
SH-SY5Y 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Hanyun Zhang et al.
Cancer research, 83(9), 1410-1425 (2023-03-01)
Beyond tertiary lymphoid structures, a significant number of immune-rich areas without germinal center-like structures are observed in non-small cell lung cancer. Here, we integrated transcriptomic data and digital pathology images to study the prognostic implications, spatial locations, and constitution of