主要文件
ABN1018
Sigma-Aldrich
抗LRP1抗体,细胞内结构域
serum, from rabbit
别名:
Prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, A2MR, Alpha-2-macroglobulin receptor, APOER, Apolipoprotein E receptor, CD91, LRP-1, LRP-85, LRPICD
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
mouse
种属反应性(根据同源性预测)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... LRP1(4035)
一般描述
低密度脂蛋白受体相关蛋白 1(UniProt Q07954;也称为 A2MR、α-2-巨球蛋白受体、APOER、载脂蛋白 E 受体、CD91、LRP-1)由人 LRP1(也称为 A2MR、APR)基因(基因 ID 4035)编码。LRP1 是 LDLR 家族成员,由形成血脑屏障(BBB)、血管壁细胞(周细胞和血管平滑肌细胞(VSMC))、神经元和星形胶质细胞的的血管内皮细胞表达。LRP1识别并介导 40 多种不同的配体的内吞作用,包括载脂蛋白 E(apoE)、APP 和 Aβ。LRP1 是介导 Aβ 穿过血脑屏障进入循环系统的主要受体,从而将其从大脑中清除。LRP1 合成时具有一个信号肽序列(aa 1-19),经翻译后修饰水解产生一种可溶性形式(sLRP1)和一种细胞表面结合形式,其组成包含一个 515 kDa 胞外 α-链(LRP-515)和一个 85 kDa 单链跨膜(aa4420-4444)β-链(LRP-85),其中包含 100 个氨基的胞内结构域(LRPICD;aa4445-4544)。研究表明,BACE-1、ADAM-10、ADAM-12、ADAM-17、MT1-MMP 和 t-PA 参与 LRP1 的脱落,并产生 sLRP1。
特异性
识别前体和成熟 LRP-1(分别为 aa1-4544 和 20-4544),β-分泌酶裂解的、膜结合的 LRP-85和 γ-分泌酶裂解的胞内域 LRPICD 片段,但不识别 β-分泌酶裂解的细胞外 LRP-515 片段。
免疫原
具有 GST 标签的重组人 LRP1 细胞内结构域(LRPICD)。
表位:LRPICD。
应用
抗 LRP1 抗体,胞内域是针对 LRP1 的抗体,用于蛋白质印迹。
研究子类别
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
蛋白质印迹分析:一个有代表性批次在 NIH/3T3 细胞裂解液和小鼠脑和肝匀浆中检测到 LRP-85 目标条带(由意大利那不勒斯菲里德里克第二大学的 Nicola Zambrano 教授提供)。
蛋白质印迹分析:一个代表性的批次从 LRP1 shRNA 处理过的 NIH/3T3 细胞的裂解液中检测到 LRP-85 目标条带降低(由意大利那不勒斯菲里德里克第二大学的 Nicola Zambrano 教授提供)。
质量
通过蛋白质印迹在 NIH/3T3 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体以 1:5,000 的稀释度在 10 µg NIH/3T3 细胞裂解液中检测到 LRP-85 目标条带。
目标描述
观测值〜80 kDa。某些裂解液可能会出现未表征的条带。
外形
含 0.05% 叠氮化钠的兔多克隆抗体血清。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20°C 条件下可稳定保存 1 年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1